Learn More
5-Hexynoic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hexynoic Acid |
| CAS | 53293-00-8 |
| Summenformel | C6H8O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-Ethynylbutyric Acid, 5-Hexyn-1-oic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h1H,3-5H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CCCC#C |
| IUPAC-Name | hex-5-ynoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 112.13 |
| Formelmasse | 112.0524 |