missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-hmC Antibody (AB3/63.3), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18187627 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18187627 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18187627

Marke: Novus Biologicals NBP250099B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

5-hmC Monoclonal specifically detects 5-hmC in All Species samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen 5-hmC
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon AB3/63.3
Konjugat Biotin
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias 5'-hmC, 5-hydroxymethylcytosine
Gensymbole HMCES
Wirtsspezies Rat
Immunogen 5-hmC conjugated to BSA
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA Repair, Epigenetics, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56941
Testspezifität Expected to detect 5-hydroxymethylcytosine in all species.
Zielspezies All species
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.