missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-HT2B Antibody (CL14576) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26870MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
5-HT2B Monoclonal antibody specifically detects 5-HT2B in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| 5-HT2B | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 5-HT(2B), 5-HT-2B, 5-HT2B5-HT 2B receptor, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B, 5-hydroxytryptamine 2B receptor, 5-hydroxytryptamine receptor 2B, Serotonin receptor 2B | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P41595, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 3357 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL14576 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur