missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
5-HT2B Monoclonal antibody specifically detects 5-HT2B in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | 5-HT2B |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL14576 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | 5-HT(2B), 5-HT-2B, 5-HT2B5-HT 2B receptor, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B, 5-hydroxytryptamine 2B receptor, 5-hydroxytryptamine receptor 2B, Serotonin receptor 2B |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P41595, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?