Learn More
5-Hydroxy-1,4-naphthochinon, TRC
Artikelnummer. 30398714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398714 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398714 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9495601G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Juglone
CAS 481-39-0
Summenformel C10 H6 O3
Menge 1 g
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 5-hydroxy-, 1,4-Naphthoquinone, 5-hydroxy- (8CI), Juglone (6CI), 1,4-Dihydro-1,4-dioxo-5-hydroxynaphthalene, 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione, 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-Hydroxynaphthoquinone, 8-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, Akhnot, C.I. 75500, C.I. Natural Brown 7, Juglon, NSC 153189, NSC 34266, NSC 622948, Natural Brown 7, Nucin, Regianin, Walnut Extract
InChI-Formel InChI=1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
SMILES Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
IUPAC-Name 5-Hydroxynaphthalin-1,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
Formelmasse 174.0317