Learn More
5-Hydroxy-2-adamantanon, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10061324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10061324 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10061324 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426330010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-2-adamantanone
CAS 20098-14-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H14O2
MDL-Nummer MFCD00192211
Menge 1 g
Synonym idramantone, 5-hydroxy-2-adamantanone, kemantane, 5-hydroxy-adamantan-2-one, kemantan, 5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy, idramantone inn, 4-oxo-1-adamantanol
InChI-Schlüssel TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O
IUPAC-Name 5-Hydroxyadamantan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
PubChem CID 64184
ChEBI CHEBI:48581
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver