Learn More
5-Hydroxy-2-(trifluormethyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030857
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15484357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31734.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216766-12-0
Summenformel C6H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.10
MDL-Nummer MFCD06801325
InChI-Schlüssel VFOBDHYPESAMAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl pyridin-3-ol, 5-hydroxy-2-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl-3-pyridinol, 2-trifluoromethyl pyridin-5-ol, 5-hydroxy-2-trifluoromethylpyridine, 3-pyridinol, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyridin-3-ol, pubchem21818, 6-trifluoromethyl 3-pyridinol
PubChem CID 2783388
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)Pyridin-3-ol
SMILES OC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Menge 250 mg
Formelmasse 163.1
Reinheit (%) 97%