Learn More
5-Hydroxy-4-azaphenanthren, TRC
Artikelnummer. 30408450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408450 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408450 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH805100500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-4-azaphenanthrene
CAS 33155-90-7
Summenformel C13H9NO
Menge 500 mg
Synonym Benzo[h]quinolin-10-ol, 10-Hydroxybenzo[h]quinoline
InChI-Formel InChI=1S/C13H9NO/c15-11-5-1-3-9-6-7-10-4-2-8-14-13(10)12(9)11/h1-8,15H
SMILES Oc1cccc2ccc3cccnc3c12
IUPAC-Name Benzo[h]chinolin-10-ol
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
Formelmasse 195.0684