Learn More
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-Furanon, TRC
Artikelnummer. 30401512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401512 1 g
30401012 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9470301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40834-42-2
Summenformel C5 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Synonym 4-Hydroxy-3-methylbut-2-en-4-olide, 4-Methyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 5-Hydroxy-4-methyl-5H-furan-2-one, γ-Hydroxy-β-methylbutenolide
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-methyl-2H-furan-5-eins
SMILES CC1=CC(=O)OC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,5,7H,1H3
Formelmasse 114.0317