Learn More
5-Hydroxy-4-propyl-5H-furan-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxy-4-propyl-5H-furan-2-one |
| CAS | 78920-10-2 |
| Summenformel | C7H10O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-4-Propyl-2(5H)-Furanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10O3/c1-2-3-5-4-6(8)10-7(5)9/h4,7,9H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCC1=CC(=O)OC1O |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxy-3-Propyl-2H-furan-5-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.15 |
| Formelmasse | 142.063 |