Learn More
5-Hydroxy-Lansoprazol-Kaliumsalz, TRC
Artikelnummer. 30011236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011236 50 mg 50 Milligramm
30005690 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94371150MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1329613-29-7
Summenformel C16 H13 F3 N3 O3 S . K
Molekulargewicht (g/mol) 423.45
Synonym 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, potassium salt (1:1), 5-Hydroxylansoprazole Potassium Salt
IUPAC-Name Kalium; 2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-Trifluorethoxy)Pyridin-2-yl]Methylsulfinyl]-1H-Bensimidazol-5-Olat
SMILES [K+].Cc1c(CS(=O)c2nc3cc([O-])ccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy Lansoprazole potassium salt
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S.K/c1-9-13(20-5-4-14(9)25-8-16(17,18)19)7-26(24)15-21-11-3-2-10(23)6-12(11)22-15;/h2-6,23H,7-8H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
Formelmasse 423.0267