Learn More
5-Hydroxy-Omeprazol (~5 % Triethylamin als Stabilisator), TRC
Artikelnummer. 30008434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008434 1 mg 1 Milligramm
30007595 10 mg 10 Milligramm
30004540 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9481101MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92340-57-3
Summenformel C17H19N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 361.42
Synonym 3-Pyridinemethanol, 4-methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-, [4-methoxy-6-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methyl-3-pyridyl]methanol, 5'-Hydroxyomeprazole
IUPAC-Name [4-Methoxy-6-[(5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)Sulfinylmethyl]-5-Methylpyridin-3-yl]methanol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy Omeprazole
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-15(18-7-11(8-21)16(10)24-3)9-25(22)17-19-13-5-4-12(23-2)6-14(13)20-17/h4-7,21H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)
Formelmasse 361.1096