Learn More
5-Hydroxy-Omeprazol-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30010327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010327 1 mg 1 Milligramm
30005094 2.5 mg 2.50 Milligramm
30006484 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9488631MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1215629-45-0
Summenformel C17H18N3NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 383.4
SMILES [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy Omeprazole Sodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
Reinheit (%) >95%