Learn More
5-Hydroxyrosiglitazon-β-D-Glucuronid (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30405392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405392 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405392 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95344510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy Rosiglitazone beta-D-Glucuronide
CAS 288853-59-8
Summenformel C24 H27 N3 O10 S
Menge 10 mg
Synonym 5-Hydroxy Rosiglitazone-B-D-Glucuronide
InChI-Formel InChI=1S/C24H27N3O10S/c1-27(8-9-35-13-4-2-12(3-5-13)10-15-21(31)26-24(34)38-15)16-7-6-14(11-25-16)36-23-19(30)17(28)18(29)20(37-23)22(32)33/h2-7,11,15,17-20,23,28-30H,8-10H2,1H3,(H,32,33)(H,26,31,34)/t15?,17-,18-,19+,20-,23+/m0/s1
SMILES CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)cn3
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[6-[2-[4-[(2,4-Dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)methyl]phenoxy]ethylmethylamino]pyridin-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 549.55
Formelmasse 549.1417