Learn More
5-Hydroxyrosiglitazon-β-D-Glucuronid (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30393223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393223 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393223 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9534451MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxy Rosiglitazone beta-D-Glucuronide
CAS 288853-59-8
Summenformel C24 H27 N3 O10 S
Menge 1 mg
Synonym 5-Hydroxy Rosiglitazone-B-D-Glucuronide
InChI-Formel InChI=1S/C24H27N3O10S/c1-27(8-9-35-13-4-2-12(3-5-13)10-15-21(31)26-24(34)38-15)16-7-6-14(11-25-16)36-23-19(30)17(28)18(29)20(37-23)22(32)33/h2-7,11,15,17-20,23,28-30H,8-10H2,1H3,(H,32,33)(H,26,31,34)/t15?,17-,18-,19+,20-,23+/m0/s1
SMILES CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)cn3
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[6-[2-[4-[(2,4-Dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)methyl]phenoxy]ethylmethylamino]pyridin-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 549.55
Formelmasse 549.1417