Learn More
5-Hydroxyhydantoin, TRC
Artikelnummer. 30396866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396866 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396866 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9430001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyhydantoin
CAS 29410-13-7
Summenformel C3 H4 N2 O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1,6H,(H2,4,5,7,8)
SMILES OC1NC(=O)NC1=O
IUPAC-Name 5-Hydroxyimidazolidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 116.08
Formelmasse 116.0222