Learn More
5-Hydroxyhydantoin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxyhydantoin |
| CAS | 29410-13-7 |
| Summenformel | C3 H4 N2 O3 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1,6H,(H2,4,5,7,8) |
| SMILES | OC1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC-Name | 5-Hydroxyimidazolidin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.08 |
| Formelmasse | 116.0222 |