Learn More
5-Hydroxyindol-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043437
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11360214
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00786.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21598-06-1 | C9H6NO3 | 176.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21598-06-1
Summenformel C9H6NO3
Molekulargewicht (g/mol) 176.15
MDL-Nummer MFCD00005615
InChI-Schlüssel BIMHWDJKNOMNLD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-hydroxyindole-2-carboxylicacid, zlchem 754, pubchem1716, acmc-20am33, 5-hydroxy-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy
PubChem CID 88958
IUPAC-Name 5-Hydroxy-1H-Indol-2-Carbonsäure
SMILES OC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽245°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 153214
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%