Learn More
5-Hydroxyindol-3-essigsäure-13C3, TRC
Artikelnummer. 30394598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394598 0.5 mg 0.50 Milligramm
30398174 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394598 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9536040.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-13C3
Summenformel C713C3H9NO3
Menge 0.5 mg
Synonym (5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid-13C3, 5-HIAA-13C3, 5-Hydroxy-1H-indole-3-acetic Acid-13C3, 5-Hydroxy-3-indolylacetate-13C3, 5-Hydroxy-IAA-13C3, 5-Hydroxyheteroauxin-13C3, 5-Hydroxyindol-3-ylacetic Acid-13C3, 5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-13C3, 5-Hydroxyindoleacetic Acid-13C3, 5-Oxyindoleacetic Acid-13C3, NSC 90432-13C3
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i3+1,5+1,10+1
SMILES OC1=CC=C2C(C([13CH2][13C](O)=O)=[13CH]N2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 194.16