Learn More
5-Hydroxyindol-3-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042135
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15404049 500 mg 500 Milligramm
15494039 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15404049
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61435.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Melatonin-Metabolit
5-Hydroxyindole-3-acetic acid is a major serotonin metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Hydroxyindol-3-Essigsäure ist ein wichtiger Serotonin-Metabolit.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml).
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-16-0
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.186
MDL-Nummer MFCD00005639
InChI-Schlüssel DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
PubChem CID 1826
ChEBI CHEBI:27823
IUPAC-Name 2-(5-Hydroxy-1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Schmelzpunkt 161°C to 164°C (decomposition)
Farbe Violett bis Weiß
Menge 500 mg
Beilstein 168797
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml).
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver