Learn More
5-Hydroxyindol-3-essigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736682 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10235160 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10793861 1 g Glasflasche 1 Gramm
10524074 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10235160
Marke: Thermo Scientific Acros 121282500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 54-16-0 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-16-0
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
MDL-Nummer MFCD00005639
InChI-Schlüssel DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
PubChem CID 1826
ChEBI CHEBI:27823
IUPAC-Name 2-(5-Hydroxy-1H-Indol-3-yl)Ethansäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver