Learn More
5-Hydroxyindol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394324 1 g 1 Gramm
11304334 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394324 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00858.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1953-54-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1953-54-4
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005677
InChI-Schlüssel LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
PubChem CID 16054
IUPAC-Name 1H-indol-5-ol
SMILES OC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyindole
Schmelzpunkt 106°C to 111°C
Menge 1 g
Beilstein 112349
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) ≥98%