Learn More
5-Hydroxyindol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxyindole |
| CAS | 1953-54-4 |
| Summenformel | C8H7NO |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1H-Indol-5-ol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole, NSC 87503 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7NO/c10-7-1-2-8-6(5-7)3-4-9-8/h1-5,9-10H |
| SMILES | Oc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC-Name | 1H-indol-5-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.15 |
| Formelmasse | 133.0528 |