missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hydroxyisophthalsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021491
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11471498

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13845.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 618-83-7 | C8H6O5 | 182.131 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 618-83-7
Summenformel C8H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 182.131
MDL-Nummer MFCD00002515
InChI-Schlüssel QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyisophthalic acid, 5-oxyisophthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydoxyisophthalic acid, 5-hydroxy-isophthalic acid, 5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxyisosphthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy-6ci,7ci,8ci, 5-hydroxyisophthalicacid
PubChem CID 69257
IUPAC-Name 5-Hydroxybenzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyisophthalic acid
Schmelzpunkt ∼300°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Beilstein 2693561
Formelmasse 182.13
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt