Learn More
5-Hydroxyisophthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-145578 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10637431 25 g Glasflasche -
10115020 100 g Glasflasche 100 Gramm
10328960 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10637431
Marke: Thermo Scientific Acros 271390250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 618-83-7 | C8H6O5 | 182.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-83-7
Summenformel C8H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 182.13
MDL-Nummer MFCD00002515
InChI-Schlüssel QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyisophthalic acid, 5-oxyisophthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydoxyisophthalic acid, 5-hydroxy-isophthalic acid, 5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxyisosphthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy-6ci,7ci,8ci, 5-hydroxyisophthalicacid
PubChem CID 69257
IUPAC-Name 5-Hydroxybenzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyisophthalic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 297°C to 303°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 10, 504
Formelmasse 182.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hydroxyisophthalic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.