Learn More
5-Hydroxyisophthalsäure, TRC
Artikelnummer. 30406553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406553 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406553 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9434851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyisophthalic Acid
CAS 618-83-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H6 O5
Menge 1 g
Synonym 3,5-Dicarboxyphenol, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, NSC 302088
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 5-Hydroxybenzol-1,3-Dicarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.13
Formelmasse 182.0215
Reinheit (%) >95