Learn More
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474084 25 g 25 Gramm
11454084 1 g 1 Gramm
11464084 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474084 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12475.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde is used as an intermediate of OMBF (5,5'-oxydimethylenebis(2- furfural)), crown ethers. It is used in organic synthesis to prepare dialdehydes, glycols, ethers, amino alcohols and acetals. It acts as an antioxidant found in some fruit juices and caramel products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Hydroxymethyl-2-Furaldehyd wird als Zwischenprodukt von OMBF (5,5′-Oxydimethylenbis(2-furfural)), Kronenether verwendet. Wird in der organischen Synthese zur Herstellung von Dialdehyden, Glykolen, Ether, Aminoalkoholen und Acetalen verwendet. Wirkt wie ein Antioxidans, das in einigen Fruchtsäften und Karamellprodukten zu finden ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ethylacetat, Aceton, Dimethylformamid, Benzol, Äther und Chloroform.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-47-0
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.111
MDL-Nummer MFCD00003234
InChI-Schlüssel NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC-Name 5-(Hydroxymethyl)furan-2-Carbaldehyd
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Dichte 1.206
Siedepunkt 114°C to 116°C (1 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.562
Menge 25 g
Beilstein 110889
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,4832
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ethyl acetate,acetone,dimethylformamide,benzene,ether and chloroform.
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%