Learn More
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30406762
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406762 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406762 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9470005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxymethyl-2-furfural
CAS 67-47-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H6 O3
Menge 5 g
Synonym 5-Hydroxymethylfurfural, 5-(Hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)-, 2-Furaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- (8CI), 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarboxaldehyde, 2-Formyl-5-hydroxymethylfuran, 2-Hydroxymethyl-5-furfural, 5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarbonal, 5-(Hydroxymethyl)-2-furfural, 5-(Hydroxymethyl)-2-furfuraldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furancarboxaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hmf, 5-Hydroxymethyl-2-formylfuran, 5-Hydroxymethylfuraldehyde, 5-Hydroxymethylfuran-2-aldehyde, 5-Hydroxymethylfurfuraldehyde, 5-Hydroxymethylfurfurol, 5-Oxymethylfurfurole, Aes 103, BAX 555, HMF, Hydroxymethylfuraldehyde, Hydroxymethylfurfural, Hydroxymethylfurfuralaldehyde, Hydroxymethylfurfuraldehyde, NSC 40738
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
SMILES OCc1oc(C=O)cc1
IUPAC-Name 5-(Hydroxymethyl)furan-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Formelmasse 126.0317
Reinheit (%) >95