Learn More
5-Hydroxymethyluracil, TRC
Artikelnummer. 30391273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30391273 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391273 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9483751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxymethyluracil
CAS 4433-40-3
Summenformel C5 H6 N2 O3
Menge 1 g
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-(hydroxymethyl)- (9CI, ACI), 5-(Hydroxymethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Uracil, 5-(hydroxymethyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 5-(Hydroxymethyl)-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-(Hydroxymethyl)pyrimidine-2,4-diol, 5-(Hydroxymethyl)uracil, 5-Hydroxymethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione, NSC 20901, α-Hydroxythymine, 5-Hydroxymethyluracil
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1,8H,2H2,(H2,6,7,9,10)
SMILES OCc1cnc(O)nc1O
IUPAC-Name 5-(Hydroxymethyl)Pyrimidin-2,4-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
Formelmasse 142.0378