Learn More
5-Hydroxynitrofen, TRC
Artikelnummer. 30402590
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30402590 500 mg -
30400939 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402590 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH949305500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63987-04-2
Summenformel C12H7Cl2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 300.09
Synonym 2,4-Dichloro-5-hydroxyphenyl 4-nitrophenyl Ether, 2,4-Dichloro-5-(4-nitrophenoxy)phenol
IUPAC-Name 2,4-dichloro-5-(4-nitrophenoxy)phenol
SMILES Oc1cc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c(Cl)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxynitrofen
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H7Cl2NO4/c13-9-5-10(14)12(6-11(9)16)19-8-3-1-7(2-4-8)15(17)18/h1-6,16H
Formelmasse 298.9752