missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hydroxyoxindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7077166 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15658685 1 g 1 Gramm
15668685 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15658685

Marke: Thermo Scientific Acros 153550010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3416-18-0
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
InChI-Schlüssel ZGTUSQAQXWSMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyoxindole, 5-hydroxyindolin-2-one, 5-hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one, 2,3-dihydro-5-hydroxyindol-2-one, 5-hydroxy-2-oxyindole, 5-hydroxy-2-indolinone, 5-hydroxy-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-hydroxy-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-hydroxy, 5-hydroxy-oxindole
PubChem CID 76955
IUPAC-Name 5-Hydroxy-1,3-dihydroindol-2-on
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)O)NC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyoxindole
Schmelzpunkt 266.0°C to 272.0°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.