Learn More
5-Hydroxypicolinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxypicolinic Acid |
| CAS | 15069-92-8 |
| Summenformel | C6 H5 N O3 |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h1-3,8H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(O)cn1 |
| IUPAC-Name | 5-Hydroxypyridin-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 139.11 |
| Formelmasse | 139.0269 |