Learn More
5-Hydroxychinolin, TRC
Artikelnummer. 30405691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405691 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH939950250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyquinoline
CAS 578-67-6
Summenformel C9H7NO
Menge 250 mg
Synonym 5-Quinolinol, 5-Hydroxyquinoline, NSC 405729
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10-8/h1-6,11H
SMILES Oc1cccc2ncccc12
IUPAC-Name Chinolin-5-OL
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
Formelmasse 145.0528