Learn More
5-Hydroxytoluol-2,4-disulfonsäure-Hydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxytoluene-2,4-disulfonic Acid Hydrate |
| Summenformel | C7H8O7S2•xH2O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | m-Cresol-3,6-disulfonate Hydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O7S2/c1-4-2-5(8)7(16(12,13)14)3-6(4)15(9,10)11/h2-3,8H,1H3,(H,9,10,11)(H,12,13,14) |
| SMILES | CC1=C(S(=O)(O)=O)C=C(S(=O)(O)=O)C(O)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.261802 |