Learn More
Thermo Scientific™ 5-IAF (5-Iodoacetamidofluorescein)
Artikelnummer. 10649148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10649148 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10649148 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 62246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00 €
    208.65 € / 25 Milligramm
    Sparen 69.35 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
5-IAF (5-Iodoacetamidofluorescein)
Thermo Scientific 5-Iodoacetamidofluorescein (5-IAF) ist ein Hochleistungsderivat des Fluorescein-Farbstoffs, das zur einfachen und zuverlässigen Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Verwendung als Fluoreszenzsonden aktiviert ist. 5-Iodoacetamidofluorescein ist ein sulfhydrylreaktives Derivat von Fluorescein, das Proteine und andere Moleküle mit freien Thiolen (Cystein-Seitenketten) markiert.
Eigenschaften von 5-Iodoacetamidofluorescein:
  • Alternative Benennungen: 5-IAF (5-Iodoacetamidofluorescein)
  • Chemische Bezeichnung: (3',6'-Dihydroxy-3-Oxospiro (Isobenzofluran-1 (3H), 9'-(9H) Xanthen)-5-yl)-2-Iodo
  • Molekülmasse: 515.26 ±3
  • Anregungsquelle: 488-nm-Spektrallinie, Argon-Ionen-Laser
  • Anregungswellenlänge: 494 nm
  • Emissionswellenlänge: 518 nm
  • Extinktionskoeffizient: > 80,000 M-1cm-1
  • CAS-Nummer 63368-54-7
  • Löslichkeit: Löslich in DMF; wässrige Puffer bei pH > 6
  • Reaktive Gruppen: Iodoacetamid, reagiert mit Sulfhydrylen bei pH 7.0 bis 7.5.
    Anwendungen:
  • Zur Markierung von Antikörpen für die Verwendung als Immunfluoreszenzsonden
  • Zur Markierung von Oligonukleotiden für Hybridisierungssonden
  • Zum Nachweis von Proteinen in Gelen und Western-Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 5-IAF (5-iodoacetamido-fluorescein), 25 mg, gelb bis orange, Pulver, FITC-Farbstoff, 515.26±3 Molekulargewicht, 494/518 nm Anregungs-/Emissionswellenlänge, 63368-54-7 CAS-Nummer, bei –20 °C lagern, für die Proteinbiologie, Proteinmarkieru
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinmarkierung und Vernetzung, Proteinbiologie
Menge 25 mg
Produkttyp 5-IAF (5-Iodacetamid-Fluorescein)
Molekulargewicht 515,26 ±3
Reinheit > 99% bei HPLC
Inhalt und Lagerung -20 °C
Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)
Farbe Gelb bis orange
Emission 518
Anregung 494
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.