Learn More
5-Indanol, TRC
Artikelnummer. 30395981
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30395981 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395981 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI4998501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Indanol
CAS 1470-94-6
Summenformel C9H10O
Menge 1 g
Synonym 2,3-Dihydro-1H-inden-5-ol, 2,3-Dihydroinden-5-ol, 5-Hydroxyhydrindene, 5-Hydroxyindan, 5-Hydroxyindane, Indan-6-ol, NSC 9775
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
SMILES Oc1ccc2CCCc2c1
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
Formelmasse 134.0732