Learn More
5-Iod-1 -Methyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10682325 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10452684 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682325 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62311DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 34091-51-5
Summenformel C4H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 208.00
MDL-Nummer MFCD11109327
InChI-Schlüssel RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334065
SMILES CN1N=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole
IUPAC-Name 5-iodo-1-Methylpyrazol
Formelmasse 208
Reinheit (%) 97%