Learn More
5-Iod-1-Methylimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433488
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15433488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56932.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71759-88-1
Summenformel C4H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 208.00
MDL-Nummer MFCD01632215
InChI-Schlüssel DPUVICGLBCCTDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-iodo-1-methyl, 1h-imidazole, 5-iodo-1-methyl, pubchem8949, acmc-209ok2, 5-iodo-1-methyl-imidazole, 5-iodo-1-methylimidazole, 5-iodanyl-1-methyl-imidazole, ksc498c1h, 1-methyl-5-iodo-1h-imidazole
PubChem CID 1277668
IUPAC-Name 5-Iod-1-Methylimidazol
SMILES CN1C=NC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-1-methylimidazole
Schmelzpunkt 105°C to 109°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 208
Reinheit (%) 97%