Learn More
5-Iod-2-Phenoxypyridin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304282
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10304282 1 g 1 Gramm
10503002 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304282 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC19611DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 352018-92-9
Summenformel C11H8INO
Molekulargewicht (g/mol) 297.095
MDL-Nummer MFCD02681952
InChI-Schlüssel JCEXQQNAXWYXRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-2-phenoxy-pyridine, pyridine,5-iodo-2-phenoxy
PubChem CID 2776503
IUPAC-Name 5-iodo-2-Phenoxypyridin
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-2-phenoxypyridine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 297.09
Reinheit (%) 95%