Learn More
5-Iod-m-Xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498337 10 g 10 Gramm
11408347 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18413.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232.06 g/mol
1-Iodo-3,5-dimethylbenzene (5-iodo-m-xylene) is suitable for use in the synthesis of N-(3,5-xylyl)-N-ethyl aniline, an aryl amine, It is also used in the following studies; α-Arylation of ketones, Copper-catalyzed N-arylation of imidazoles, Cyanation of 5-iodo-m-xylene to form 3,5-dimethylbenzonitrile, synthesis of 1,3-Dimethyl-5-phenoxybenzene by nano-CuFe2O4 catalyzed C-O cross-coupling with phenol, CuBr-catalyzed amination of 1-iodo-3,5-dimethylbenzene to form N-Allyl-3,5-dimethylbenzenamine, copper-catalyzed C-S bond-formation between 5-iodo-m-xylene and thiophenol. It is also employed as a starting material in the synthesis of biphenyl-3,3’,5,5’-tetracarboxylic acid, radical bromination of 5-iodo-m-xylene by N-bromosuccinimide to form 1,3-bis(bromomethyl)-5-iodobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iod-3,5 -Dimethylbenzol (5-Iod-m-Xylol) eignet sich für die Synthese von N-(3,5-Xylyl)-N-Ethylanilin, einem Arylamin. Es wird auch in den folgenden Studien verwendet; α-Arylierung von Ketonen, kupferkatalysierte N-Arylierung von Imidazolen, Cyanierung von 5-Iod-m-xylol zur Bildung von 3,5-Dimethylbenzonitril, Synthese von 1,3-Dimethyl-5-Phnoxybenzen durch Nano-CuFe2O4 katalysierte C-O-kreuzverbindung mit Phenol, CuBr-katalysierte Aminierung von 1-Iod-3,5-Dimethylbenzen zur Bildung von N-Allyl-3,5-Diethylbenzenamin, Kupfer-katalysierte C-S Bindungsbildung zwischen 5-Iod-m-xylol und Thiophenol. Es wird auch als Ausgangsmaterial bei der Synthese von Biphenyl-3,3',5,5'-Tetracarbonsäure, Radikal-Bromierung von 5-Iod-m-Xylol durch N-Bromosuccinimid für die Bildung von 1,3-bis(Bromomethyl)-5-Iodbenzol verwendet.
Löslichkeit
Schwerlöslich (0.014 g/l) (25 °C), Calc.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22445-41-6
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.06
MDL-Nummer MFCD00060659
InChI-Schlüssel ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
PubChem CID 140924
IUPAC-Name 1-iod-3,5-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-m-xylene
Dichte 1.61
Menge 10 g
Brechungsindex 1.595
Beilstein 2039353
Siedepunkt 229°C
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble (0.014g/L) (25°C),Calc.
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) 98%