Learn More
5-Iod-m-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10616491 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10511082 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309250250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22445-41-6
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.06
MDL-Nummer MFCD00060659
InChI-Schlüssel ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
PubChem CID 140924
IUPAC-Name 1-iod-3,5-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-m-xylene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
Farbe Gelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.6000g/mL
Menge 25 mL
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5930 to 1.595
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.6
Siedepunkt 92°C to 94°C (3.0 mmHg)
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) 99%