Learn More
5-Iodisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11437207 5 g 5 Gramm
11447207 25 g 25 Gramm
11457207 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14988.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20780-76-1 | Molecular Formula: C8H4INO2 | Molecular Weight: 273.029 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Iodoisatin unterliegt einer Kondensationsreaktion mit Phenolausbeute von 5-Iodophenolisatin, Malonsäureausbeute von 6-Iodo-2-Chinolon-4-Carbonsäure.
Löslichkeit
Lösliches Aceton, Essigsäure, Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20780-76-1
Summenformel C8H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 273.029
MDL-Nummer MFCD00016899
InChI-Schlüssel OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoisatin, 5-iodoindoline-2,3-dione, 5-iodo isatin, 5-iodoindole-2,3-dione, 5-iodo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 5-iodo, 5-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-iodo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 5-iodo-isatine, 5-iodo-isatin
PubChem CID 88695
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1I)C(=O)C(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodoisatin
Schmelzpunkt ∼276°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 131248
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble acetone,acetic acid,ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 273.03
Reinheit (%) 97%