Learn More
5-Ioduracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345249
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11345249 50 g 50 Gramm
11335249 10 g 10 Gramm
11355249 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345249 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18994.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 696-07-1 | C4H3IN2O2 | 237.98 g/mol
It is used as an intermediate. It has an antitumor activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt verwendet. Es weist eine Antitumoraktivität auf.
Löslichkeit
Sehr schwache Trübung in NH3aq. Löslich in 1M NaOH.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-07-1
Summenformel C4H3IN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 237.98
MDL-Nummer MFCD00006020
InChI-Schlüssel KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodouracil, 5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-iodo, uracil, 5-iodo, 5-iodopyrimidine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo uracil, unii-h59brk500m, chembl1173, 5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 69672
ChEBI CHEBI:43636
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES IC1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodouracil
Schmelzpunkt 274°C to 276°C
Menge 50 g
Beilstein 4891
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Very faint turbidity in NH3aq. Soluble in 1M NaOH.
Formelmasse 237.99
Reinheit (%) 97%