Learn More
5-Ioduracil, TRC
Artikelnummer. 30400462
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30400462 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400462 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI72890010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodouracil
CAS 696-07-1
Summenformel C4H3IN2O2
Menge 10 g
Synonym 5-Iodo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-Iodo-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Iodo-2,4-pyrimidinedione, 5-Iodopyrimidine-2,4-diol, 5-Iodouracil, NSC 57848
InChI-Formel InChI=1S/C4H3IN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
SMILES IC1=CNC(=O)NC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 237.98
Formelmasse 237.9239