Learn More
5-Iodouridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404669
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15404669 1 g 1 Gramm
15414669 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15404669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62259.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1024-99-3 | C9H11IN2O6 | 370.099 g/mol
5-Iodouridine has shown to enhance the effect of gamma irradiation in hamster cells. It is used as catalytic agent, petrochemical additive, used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Iodouridin hat gezeigt, dass die Wirkung der Gammabestrahlung in Hamsterzellen verbessert wird. Es wird als Katalysator und petrochemisches Additiv, für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1024-99-3
Summenformel C9H11IN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 370.099
MDL-Nummer MFCD00006532
InChI-Schlüssel RKSLVDIXBGWPIS-UAKXSSHOSA-N
Synonym 5-iodouridine, uridine, 5-iodo, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-iodo-uridine, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodo-3h-pyrimidine-2,4-dione, 5-i-uridine, 2,4-dihydroxy-5-iodo-1-beta-d-ribofuranosylpyrimidine, ksc179a6b, uridine, 5-iodo-8ci 9ci
PubChem CID 1268108
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-Iodpyrimidin-2,4-Dion
SMILES C1=C(C(=O)NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)I
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Iodouridine
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 33665
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 370.1
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver