Learn More
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10247723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10247723 250 mg 250 Milligramm
10600904 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10247723 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50806CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 71217-46-4
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.159
MDL-Nummer MFCD08435909
InChI-Schlüssel RIUNOJGBBOBVDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-isocyanatomethyl, 1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl, 3,4-methylenedioxy benzyl isocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isocyanate, 5-isocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, 2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-ylmethanisocyanate
PubChem CID 15932354
IUPAC-Name 5-(Isocyanatomethyl)-1,3-Benzodioxol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CN=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Isocyanatomethyl)-1, 3-benzodioxole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%