Learn More
5-Isopropylbarbitursäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337096 5 g 5 Gramm
11347096 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07020.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7391-69-7
Summenformel C7H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.168
MDL-Nummer MFCD00051832
InChI-Schlüssel GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 81874
IUPAC-Name 5-Propan-2-yl-1,3-Diazinan-2,4,6-Trion
SMILES CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Isopropylbarbituric acid
Schmelzpunkt 213°C to 216°C
Beilstein 149805
Formelmasse 170.17
Reinheit (%) 98%
Menge 5 g