Learn More
5-Isoxazol-5-ylthiophen-2-Sulfonylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10157712
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10157712 250 mg 250 Milligramm
10167712 1 g 1 Gramm
10664575 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10157712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC16003CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 551930-53-1
Summenformel C7H4ClNO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
InChI-Schlüssel SSGKBJJYLTYNQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-isoxazyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, 5-1,2-oxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-5-isoxazolyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-isoxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-isoxazol-5-yl 2-thienyl sulfone, ssgkbjjyltynqd-uhfffaoysa-n, 5-5-isoxazyl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-5-isoxazolyl-2-thiophenesulfonoyl chloride, 5-5-isoxazolyl thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2795330
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride
Menge 250 mg
Formelmasse 249.7
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch