Learn More
5-Isoxazol-5-ylthiophen-2-Sulfonylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulfonyl chloride |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 249.7 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |