Learn More
Hamilton™ 5 μL 800 Serie Microliter Spritze
Artikelnummer. 17894232
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
26s G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17894232 26s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert 1 Stück
17834232 26s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
17854342 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17894232 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL87900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die 800er-Serie Microliter Es handelt sich um die verstärkte Kolbenversion der ursprünglichen Spritzen der 700er-Serie.
  • Am Flansch der Spritze ist ein blauer Spritzenhalter angebracht, der eine Halterung für die Spritze bietet, ohne dass sich der Zylinder erhitzt und dadurch Dosierungenauigkeiten entstehen.
  • Bietet zusätzliche Unterstützung für Kolben mit kleinem Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen.
  • Diese Serie von Microliter Die Spritze eignet sich ideal zum Abfüllen von Mengen bis zu 5 μL.
  • Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas
Kanülen-Gauge 26s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,014 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0187 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.343 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 85 N
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementiert